Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAB3GAP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11939R-A680
BOSSBS-11939R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11939R-A680
Anti-RAB3GAP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
ab 3 GAP p150 is a ubiquitously expressed protein that contains 1393 amino acids and belongs to the Rab3-GAP regulatory subunit family. Defects in Rab 3 GAP p150 are the cause of Martsolf and Warburg Micro syndrome. Both syndromes are characterised by congenital cataracts, microphthalmia, postnatal microcephaly and developmental delay, and are inherited in an autosomal recessive manner. The Rab3 GTPase-activating complex is a heterodimer composed of RAB3GAP and Rab 3 GAP p150 that interacts with DMXL2. Existing as two alternatively spliced isoforms, the Rab 3 GAP p150 gene is conserved in chimpanzee, dog, cow, rat, chicken, zebrafish, fruit fly, mosquito, A.thaliana and rice. The Rab 3 GAP p150 gene contains 36 exons and maps to human chromosome 1q41.

Type: Primary
Antigen: RAB3GAP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 741-850/1393
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité