Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAI1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11940R-HRP
BOSSBS-11940R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11940R-HRP
Anti-RAI1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Retinoic acid induced 1 (RAI1) is a 1,906 amino acid protein containing an N-terminal polyglutamine stretch that is expressed in most tissues, with highest expression in neuronal tissues. RAI1 functions as a transcriptional regulator and is important for embryonic and postnatal developments. Heterozygous deletions of the RAI1 gene are associated with Smith-Magenis syndrome (SMS), a mental retardation syndrome with behavioral, neurological and skeletal anomalies. Individuals affected with SMS usually display self-injurious behaviors, sleep disturbance, developmental delay and reduced motor and cognitive skills. RAI1 haploinsufficiency is specifically responsible for the obesity and craniofacial symptoms of SMS. RAI1 mutations have also been implicated in schizophrenia and spinocerebellar ataxia type 2.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: RAI1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité