Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RILPL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11944R-A555
BOSSBS-11944R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11944R-A555
Anti-RILPL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
RILPL2 is a 211 amino acid protein that belongs to the RILPL family. RILPL2 does not regulate lysosomal morphology or distribution. RILPL2 shares 32% and 18% amino acid identity with RILPL1 and RILP, respectively. RILPL2 as a novel interacting partner for the actin-based molecular motor MyoVa, and has a novel role for RILPL2 in controlling neuronal morphogenesis. It has been suggested that there is also a novel role for RILPL2 in the regulation of cellular shape and dendritic-spine morphogenesis, probably via the Rac1-Pak pathway. PCR analysis of human tissues detects highest RILPL2 expression in lung, followed by placenta. Lower expression is detected in liver, kidney, pancreas, heart and brain, but no expression is detected in skeletal muscle. The RILPL2 gene is conserved in chimpanzee, dog, cow, mouse, rat, chicken and zebrafish, and maps to human chromosome 12q24.31.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RILPL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité