Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RPGRIP1L Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11946R-HRP
BOSSBS-11946R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11946R-HRP
Anti-RPGRIP1L Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
RPGRIP1L is a 1,315 amino acid protein that belongs to the RPGRIP1 family and is thought to function in programmed cell death, craniofacial development and formation of the left-right axis. Existing as two alternatively spliced isoforms that localize to the cytoplasm, cytoskeleton, centrosome and cilium basal body, RPGRIP1L interacts with nephrocystin-4 and is moderately expressed in brain, retina and kidney. Containing two C2 domains, RPGRIP1L is encoded by a gene that maps to human chromosome 16q12.2. Defects in the gene encoding RPGRIP1L are the cause of Joubert syndrome type 7 (JBTS7), COACH syndrome (COACHS) and Meckel syndrome type 5 (MKS5).

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: RPGRIP1L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité