Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Radical Fringe Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11948R-A647
BOSSBS-11948R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11948R-A647
Anti-Radical Fringe Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Three mammalian fringe family members, Manic, Radical and Lunatic Fringe, have been identified as proteins related to Drosophila Fringe, a protein involved in development. Fringe proteins act upstream of the Notch signaling pathway and are involved in boundary determination during segmentation. Each mammalian Fringe displays different patterns of expression, though all are expressed in the mouse embryo as well as in many adult tissues. Radical Fringe, also known as Beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase Radical Fringe, is a 331 amino acid single-pass type II membrane protein that localizes to the membrane of the Golgi apparatus. Playing a key role in the development of the limb bud, Radical Fringe transfers a beta-D-GlcNAc residue from UDP-D-GlcNAc to the fucose residue of a fucosylated protein acceptor. Lunatic Fringe is required for normal somite segmentation and patterning and is thought to be a target of the molecular clock. Manic Fringe, also involved in somatic development, has been shown to render mouse NIH/3T3 cells tumorigenic in SCID mice.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Radical Fringe
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité