Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SATB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11949R-A750
BOSSBS-11949R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11949R-A750
Anti-SATB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Binds to DNA, at nuclear matrix- or scaffold-associated regions. Thought to recognize the sugar-phosphate structure of double-stranded DNA. Transcription factor controlling nuclear gene expression, by binding to matrix attachment regions (MARs) of DNA and inducing a local chromatin-loop remodeling. Acts as a docking site for several chromatin remodeling enzymes and also by recruiting corepressors (HDACs) or coactivators (HATs) directly to promoters and enhancers. Required for the initiation of the upper-layer neurons (UL1) specific genetic program and for the inactivation of deep-layer neurons (DL) and UL2 specific genes, probably by modulating BCL11B expression. Repressor of Ctip2 and regulatory determinant of corticocortical connections in the developing cerebral cortex. May play an important role in palate formation. Acts as a molecular node in a transcriptional network regulating skeletal development and osteoblast differentiation.

Type: Primary
Antigen: SATB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 451-485/733
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité