Anti-SHISA9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-11950R
BOSSBS-11950REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11950R
Anti-SHISA9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Regulator of short-term neuronal synaptic plasticity in the dentate gyrus. Associates with AMPA receptors (ionotropic glutamate receptors) in synaptic spines and promotes AMPA receptor desensitization at excitatory synapses.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: SHISA9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité