Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11951R-A488
BOSSBS-11951R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11951R-A488
Anti-SIM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The Per-Arnt-Sim (PAS) domain was identified as a 270 amino acid motif that mediates associations between various PAS family transcription factors. Several PAS domain family members have been identified including AhR, Arnt 1, and single-minded proteins (SIM1 and SIM2). The aromatic (aryl) hydrocarbon receptor, AhR, is a ligand dependent transcription factor that interacts with specific DNA sequences termed xenobiotic responsive elements (XREs) to activate several genes including CYP1A1, glutathione S-transferase Ya subunit and DT-diaphorase. The Ah receptor nuclear translocator protein 1 (Arnt 1) is required for ligand- dependent nuclear translocation of the Ah receptor and is also necessary for Ah receptor binding to the XRE element. Both SIM1 and SIM2 inhibit AhR/Arnt dimerization, thus inhibiting transcriptional activation. The SIM genes are thought to be involved in the directing and regionalization of tissues during development and the SIM2 gene, which is located on chromosome 21, is a candidate for the gene responsible for Down syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SIM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité