Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC25A12/ARALAR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11953R-A680
BOSSBS-11953R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11953R-A680
Anti-SLC25A12/ARALAR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Calcium Signalling in mitochondria is important in order for it to function in response to a variety of extracellular stimuli. Signalling begins with Ca²⁺ entry in mitochondria via the Ca²⁺ uniporter followed by Ca²⁺ activation of three dehydrogenases in the mitochondrial matrix. ARALAR, the neuronal Ca²⁺-binding mitochondrial aspartate-glutamate carrier, has Ca²⁺ binding domains facing the extramitochondrial space and functions in the malate-aspartate NADH shuttle (MAS). ARALAR is encoded by the SLC25A12 gene and is expressed in brain and skeletal muscle. ARALAR is required for the synthesis of brain aspartate and N-acetylaspartatemay and plays a role in myelin formation. It is also essential for the transmission of small Ca²⁺ signals to mitochondria via an increase in mitochondrial NADH. In addition, ARALAR is implicated in conferring susceptibility to schizophrenia.

Type: Primary
Antigen: SLC25A12/ARALAR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/678
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité