Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC25A12 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11953R-FITC
BOSSBS-11953R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11953R-FITC
Anti-SLC25A12 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Calcium signaling in mitochondria is important in order for it to function in response to a variety of extracellular stimuli. Signaling begins with Ca(2+) entry in mitochondria via the Ca(2+) uniporter followed by Ca(2+) activation of three dehydrogenases in the mitochondrial matrix. ARALAR, the neuronal Ca(2+)-binding mitochondrial aspartate-glutamate carrier, has Ca(2+) binding domains facing the extramitochondrial space and functions in the malate-aspartate NADH shuttle (MAS). ARALAR is encoded by the SLC25A12 gene and is expressed in brain and skeletal muscle. ARALAR is required for the synthesis of brain aspartate and N-acetylaspartatemay and plays a role in myelin formation. It is also essential for the transmission of small Ca(2+) signals to mitochondria via an increase in mitochondrial NADH. In addition, ARALAR is implicated in conferring susceptibility to schizophrenia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLC25A12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité