Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC5A3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11954R-CY5
BOSSBS-11954R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11954R-CY5
Anti-SLC5A3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Myo-inositol is involved in many important aspects of cellular regulation including membrane structure, signal transduction and osmoregulation. It is taken up into cells by the sodium/myo-inositol cotransporter (SMIT). SMIT activity maintains intracellular concentrations of myo-inositol; it is upregulated in response to hypertonic stress. The human SMIT protein is encoded by the SLC5A3 gene, which maps to chromosome 21q22.12. It is expressed in many human tissues, such as brain, kidney and placenta. Specifically, SMIT is abundantly expressed throughout the whole brain and spinal cord in fetal rat, but is downregulated in adult rat brain with the exception of the choroid plexus, where SMIT expression remains high. In kidney, SMIT localizes to the baso-lateral membranes of the thick ascending limb of Henle (TAL) and the inner medullary collecting duct (IMCD). Impaired SMIT activity is implicated in the pathogenesis of diabetes and Down syndrome.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLC5A3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité