Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLITRK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11955R-A647
BOSSBS-11955R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11955R-A647
Anti-SLITRK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
SLITRK family proteins are integral membrane proteins that have a C-terminal domain that is partially similar to TRK neurotrophin receptor proteins and two leucine-rich repeat (LRR) domains that are similar to those of SLIT proteins. SLITRK2 (SLIT and NTRK-like protein 2) is a 845 amino acid single-pass type I membrane protein that contains 14 LRR (leucine-rich) repeats and is expressed in neural tissues, with highest levels found in adult cerebral cortex. Overexpression of SLITRK2 leads to inhibition of unipolar neurites in cultured cells, suggesting that it suppresses neurite outgrowth. Inhibitory activity of SLITRK2 is localized to its C-terminal intracellular domain and without this region the protein induces neurite outgrowth. Variants in the gene encoding SLITRK2 may contribute to the development of bipolar disorder, autism spectrum disorder and schizophrenia. There are two isoforms of SLITRK2 that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLITRK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité