Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLITRK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11956R-A350
BOSSBS-11956R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11956R-A350
Anti-SLITRK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The leucine-rich (LRR) repeat is a 20-30 amino acid motif that forms a hydrophobic å/∫ horseshoe fold, allowing it to accommodate several leucine residues within a tightly packed core. All LRR repeats contain a variable segment and a highly conserved segment, the latter of which accounts for 11 or 12 residues of the entire LRR motif. SLITRK3 (SLIT and NTRK-like family, member 3) is a 977 amino acid single-pass type I membrane protein that contains 20 LRR repeats and belongs to the SLITRK family. Expressed at highest levels in cerebral cortex, SLITRK3 is also found in adult and fetal neural tissues and some astrocytic brain tumors. SLITRK3 functions to suppress neurite outgrowth and plays a role in the regulation of neuronal function. SLITRK3 is encoded by a gene that maps to human chromosome 3, which houses over 1,100 genes, including a chemokine receptor (CKR) gene cluster and a variety of human cancer-related gene loci.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLITRK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité