Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OTX1 and OTX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11958R-CY7
BOSSBS-11958R-CY7EA 876 EUR InStock
BOSSBS-11958R-CY7
Anti-OTX1 and OTX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Transcription factors, OTX1 and OTX2, are two murine homologs of the Drosophila orthodenticle (OTD), show a limited amino acid sequence divergence. OTX1 and OTX2 play an important role during early and later events required for proper brain development in that they are involved in the processes of induction, specification and regionalization of the brain. OTX1 is involved in corticogenesis, sensory organ development and pituitary functions, while OTX2 is necessary earlier in development, for the correct anterior neural plate specification and organization of the primitive streak. OTX2 is also required in the early specification of the neuroectoderm, which is destined to become the fore-midbrain, and both OTX1 and OTX2 co-operate in patterning the developing brain through a dosage-dependent mechanism. A molecular mechanism depending on a precise threshold of OTX proteins is necessary for the correct positioning of the isthmic region and for anterior brain patterning. The genes which encode OTX1 and OTX2 map to human chromosomes 2p13 and 14q21-q22, respectively.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: OTX1 and OTX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité