Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPOCK1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11965R-HRP
BOSSBS-11965R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11965R-HRP
Anti-SPOCK1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The Testican family, also designated the BM-40/SPARC/osteonectin family, is composed of highly conserved, extracellular, calcium-binding, sulfate proteoglycans. Expression of Testicans is detected in a variety of tissues, but is most abundant in brain. Family members include Testican-1, Testican-2, Testican-3 and an amino-terminal splice variant of Testican-3, designated N-Tes. Most Testicans inhibit MT-MMPs, thereby inhibiting the activity of pro-MMP-2. Testican-1 is specifically expressed in the thalamus of the brain, and is upregulated in activated astroglial cells of the cerebrum where it mediates neuronal attachment and matrix metalloproteinase activation. After a neural injury, such as a cerebral stroke, Testican-1 expression is upregulated in astrocyte cells in order to inhibit the ability of the protein Neuro-2a to form neurite extensions. Testican-1 is also a component of joint and of the growth plate cartilage that may participate in the regulation of matrix turnover.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SPOCK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité