Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPOCK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11966R-A350
BOSSBS-11966R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11966R-A350
Anti-SPOCK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The Testican family, also designated the BM-40/SPARC/osteonectin family, is composed of highly conserved, extracellular, calcium-binding, sulfate proteoglycans. Expression of Testicans is detected in a variety of tissues, but is most abundant in brain. Family members include Testican-1, Testican-2, Testican-3 and an amino-terminal splice variant of Testican-3, designated N-Tes. Most Testicans inhibit MT-MMPs, thereby inhibiting the activity of pro-MMP-2. Testican-2 is expressed in the central nervous system (CNS), with widespread expression in the olfactory bulb, cerebral cortex, thalamus, hippocampus, cerebellum and medulla, and is also found in lung and testis. Testican-2 is unique in that it actually abolishes the inhibition of MT-MMPs by other testican family members and specifically inactivates N-Tes by binding to its COOH-terminal extracellular calcium-binding domain. Testican-2 halts neurite growth from cerebellar neurons and may be involved in regu-lating the development of the CNS.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SPOCK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité