Anti-SPOCK2/Testican 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-11966R-A750
BOSSBS-11966R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11966R-A750
Anti-SPOCK2/Testican 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
May participate in diverse steps of neurogenesis. Binds calcium.
Type: Primary
Antigen: SPOCK2/Testican 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 61-160/424
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité