Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SRPX2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11967R-FITC
BOSSBS-11967R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11967R-FITC
Anti-SRPX2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
SRPX2 is a 465 amino acid secreted protein expressed in neurons of the brain, including the rolandic area. It has been suggested that SRPX2 enhances cell motility, migration and adhesion through FAK signaling in gastric and other cancer cells. Localized to the cytoplasm, SRPX2 is a ligand for uPAR (urokinase plasminogen activator), a receptor that is a crucial component of the extracellular plasminogen proteolysis system. SRPX2 may be responsible for rolandic seizures (RSs) associated with oral and speech dyspraxia and mental retardation (MR). The involvement of SRPX2 in these disorders suggests an important role for SRPX2 in the perisylvian region critical for language and cognitive development.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SRPX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité