Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIX3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11970R-A555
BOSSBS-11970R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11970R-A555
Anti-SIX3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The Six proteins (sine oculis) are a family of homeodomain transcription factors that share a conserved DNA binding domain. Six3 is required for the specification and proliferation of the eye field in vertebrates and may be involved in some developmental disorders of the brain. Expression of Six3 is detected in human embryos as early as five to seven weeks of gestation, and is maintained in the eye throughout the entire period of fetal development. At 20 weeks of gestation, expression of Six3 in the human retina has been observed in ganglion cells and in cells of the inner nuclear layer. Six3 maps to human chromosome 2p16-p21, between genetic markers D2S119 and D2S288. The map position of human Six3 overlaps the positions of two dominant disorders (holoprosencephaly type 2 and Malattia leventinese) with ocular phenotypes that have been assigned to this chromosomal region.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SIX3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité