Anti-RAMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Bioss
BS-11971R-HRP
BOSSBS-11971R-HRPEA 842 EUR InStock
BOSSBS-11971R-HRP
Anti-RAMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Transports the calcitonin gene-related peptide type 1 receptor (CALCRL) to the plasma membrane. Acts as a receptor for adrenomedullin (AM) together with CALCRL.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: RAMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité