Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAMP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11972R-A350
BOSSBS-11972R-A350EA 842 EUR InStock
BOSSBS-11972R-A350
Anti-RAMP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Plays a role in cardioprotection by reducing cardiac hypertrophy and perivascular fibrosis in a GPER1-dependent manner. Transports the calcitonin gene-related peptide type 1 receptor (CALCRL) and GPER1 to the plasma membrane. Acts as a receptor for adrenomedullin (AM) together with CALCRL.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAMP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité