Anti-RAMP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-11972R-A555
BOSSBS-11972R-A555EA 876 EUR InStock
BOSSBS-11972R-A555
Anti-RAMP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Plays a role in cardioprotection by reducing cardiac hypertrophy and perivascular fibrosis in a GPER1-dependent manner. Transports the calcitonin gene-related peptide type 1 receptor (CALCRL) and GPER1 to the plasma membrane. Acts as a receptor for adrenomedullin (AM) together with CALCRL.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RAMP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité