Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NUMBL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11974R-CY3
BOSSBS-11974R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11974R-CY3
Anti-NUMBL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
In Drosophila, neuronal cell fate decisions are directed by NUMB, a signaling adapter protein with two protein-protein interaction domains, namely a phosphotyrosine-binding domain and a proline-rich SH3-binding region (PRR). The mammalian NUMB homolog plays a role in the determination of cell fate during development and binds with a variety of proteins, including Eps15, LNX1 and Notch 1. NumbL (NUMB-like protein), also known as Numb-R, NBL, CAG3A, CTG3a, NUMBLIKE or TNRC23, is a 609 amino acid cytoplasmic protein that, like NUMB, is thought to play a role in cell fate. Expressed at high levels in developing brain tissue, NumbL contains one PID (phosphotyrosine interaction domain) and plays an important role in neuronal differentiation, possibly associating with Eps15 and Notch 1. In mice, deletion of the NumbL gene is associated with early embryonic death, suggesting an essential role for NumbL in early development.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NUMBL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité