Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CACYBP/S100A6BP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11975R-A680
BOSSBS-11975R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11975R-A680
Anti-CACYBP/S100A6BP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
CacyBP is a 228 amino acid protein encoded by the human gene CACYBP. CacyBP is primarily a nuclear protein that contains one CS domain and one SGS domain. CacyBP is believed to be involved in calcium-dependent ubiquitination and subsequent proteosomal degradation of target proteins. It most likely serves as a molecular bridge in ubiquitin E3 complexes. It also participates in the ubiquitin-mediated degradation of b-catenin. CacyBP is thought to be a potential inhibitor of cell growth and invasion in the gastric cancer cell through its effects on b-catenin protein expression and transcriptional activation of TCF/LEF.

Type: Primary
Antigen: CACYBP/S100A6BP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 61-95/228
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité