Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOTCH1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11976R
BOSSBS-11976REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11976R
Anti-NOTCH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The LIN-12/notch family of transmembrane receptors is believed to play a central role in development by regulating cell fate decisions. To date, four notch homologs have been identified in mammals and have been designated Notch 1, Notch 2, Notch 3 and Notch 4. The notch genes are expressed in a variety of tissues in both the embryonic and adult organism, suggesting that the genes are involved in multiple signaling pathways. The notch proteins have been found to be overexpressed or rearranged in human tumors. Ligands for notch include Jagged1, Jagged2 and Delta. Jagged can activate notch and prevent myoblast differentiation by inhibiting the expression of muscle regulatory and structural genes. Jagged2 is thought to be involved in the development of various tissues whose development is dependent upon epithelial-mesenchymal interactions. Normal Delta expression is restricted to the adrenal gland and placenta. Delta expression has also been found in neuroendocrine tumors such as neuroblastomas and pheochromocytomas.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100 to 1000; IHC-P: 1:100 to 500; IF(IHC-P): 1:50 to 200.

Type: Primary
Antigen: NOTCH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité