Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NCS1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11977R-FITC
BOSSBS-11977R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11977R-FITC
Anti-NCS1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
NCS-1 (for neuronal calcium sensor-1, also designated frequenin) belongs to a highly conserved family of EF-hand-containing Ca++-binding proteins expressed mainly in neurons. NCS-1 is localized to neuronal cell bodies and axons throughout the brain and spinal cord. It is also expressed in glial cells and in neuroendocrine bovine adrenal chromaffin and PC12 cells. NCS-1 is a regulatory protein involved in Ca++-dependent exocytosis of synaptic vesicles and dense core granules. NCS-1 also functions in the voltage-independent autocrine pathway that negatively regulates non-L-type Ca++ channels.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NCS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité