Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NECAB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11978R
BOSSBS-11978REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11978R
Anti-NECAB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Members of the EF-CBP (N-terminal EF-hand calcium binding protein)/NECAB (neuronal calcium-binding protein) family participate in neuronal calcium signaling. EF-CBP1 (N-terminal EF-hand calcium binding protein 1), also known as STIP-1 or neuronal calcium-binding protein 1 (NECAB1), is a 351 amino acid cytoplasmic protein that contains one antibiotic biosynthesis monooxygenase (ABM) domain and two EF-hand domains. Expressed in brain, EF-CBP1 interacts with copine 6 and Syntaxin, and exists as two alternatively spliced isoforms. The gene encoding EF-CBP1 maps to human chromosome 8, which consists of nearly 146 million base pairs, encodes over 800 genes and is associated with a variety of diseases and malignancies. Schizophrenia, bipolar disorder, Trisomy 8, Pfeiffer syndrome, congenital hypothyroidism, Waardenburg syndrome and some leukemias and lymphomas are thought to occur as a result of defects in specific genes that map to chromosome 8.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NECAB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité