Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CABP4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11980R-CY3
BOSSBS-11980R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11980R-CY3
Anti-CABP4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The calcium binding protein (CaBP) family shares much similarity to calmodulin. It has been shown that CaBP proteins can substitute functionally for, and probably augment the function of, calmodulin. Calcium binding proteins are a crucial part of calcium mediated cellular signal transduction in the central nervous system. There are several members of the family with varying expression patterns. CaBP1 and CaBP2 can be expressed as multiple, alternatively spliced variants in brain and retina. CaBP3, CaBP4 and CaBP 5 are restricted to retinal rod and cone cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CABP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité