Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CACNB4/L-type Ca++ CP_4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11983R-A750
BOSSBS-11983R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11983R-A750
Anti-CACNB4/L-type Ca++ CP_4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Voltage-dependent calcium channels are essential for the release of neurotransmitters. L-type (long lasting current) voltage-dependent calcium channels are composed of four subunits: an Alpha1 subunit, a Beta subunit, a Beta subunit and an Alpha2 Gamma subunit. The Beta subunit is encoded by four genes, designated Beta1-Beta 4, all of which contribute to the diversity of calcium currents and are involved in membrane trafficking of the Beta subunit. L-type Ca++ CP Beta 4, also known as CACNB4 (Calcium channel voltage-dependent subunit beta 4), CACNLB4 or CAB4, is a 484 amino acid protein that contains one SH3 domain and is expressed in ovary, brain and smooth muscle. Functioning as one of the four components of the Beta subunit, L-type Ca++ CP Beta 4 increases the peak calcium current in voltage-dependent calcium channels, thereby shifting the voltage dependencies of activation and inactivation and controlling G protein inhibition and Beta membrane targeting. Two isoforms of L-type Ca++ CP Beta4 exist due to alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: CACNB4/L-type Ca++ CP_4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-400/520
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité