Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CAPON Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11987R-CY5
BOSSBS-11987R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11987R-CY5
Anti-CAPON Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
CAPON (carboxy-terminal PDZ ligand of nNOS) selectively binds within the 100 amino acid PDZ domain of the neuronal nitric oxide synthase (nNOS), but not to endothelial NOS or inducible NOS, and sequesters nNOS in the cytosol. Biosynthesis of the neurotransmitter nitric oxide (NO) requires the association of nNOS with various synaptic proteins, including syntrophin, postsynaptic density (PSD)95 and PSD93 through a scaffolding PDZ domain. These proteins facilitate the transport of nNOS to the plasma membrane, where it is catalytically activated by NMDA-receptor mediated calcium channels. The association of nNOS with PSD95 or PSD93 is regulated by CAPON. The carboxy terminus of CAPON binds to the PDZ domain, competes with PSD95 and PSD93 for binding to nNOS and in turn prevents the translocation and catalytic activation of nNOS.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CAPON
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité