Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11990R-FITC
BOSSBS-11990R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11990R-FITC
Anti-MAK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The HUNK (hormonally upregulated Neu-associated kinase) protein, also designated MAK-V in mouse, has been identified as a novel SNF1-related serine/threonine kinase. The human HUNK gene localizes to chromosome 21q22 and encodes a protein with nucleocytoplasmic distribution and localizes to the centrosome. Overexpression of the HUNK protein associates with approximately 50% of breast carcinomas, and may provide diagnostic-prognostic value as a molecular marker. Serine/threonine-protein kinase SNF1-like kinase 2 (SIK) phosphorylates Ser-794 of IRS1 in insulin-stimulated adipocytes, which may modulate the efficiency of insulin signal transduction. SIK is activated by phosphorylation on Thr-175 by STK11 in complex with STE20-related adapter-α and CAB39.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Serine/threonine-protein kinase MAK-V
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité