Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11993R
BOSSBS-11993REA 686 EUR InStock
BOSSBS-11993R
Anti-S Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Changes in the serine/threonine phosphorylation state of a protein in response to various external stimuli can have profound effects on cellular signal transduction, apoptosis and carcinogenesis. The reagents, including phosphorylated protein/peptides, antibodies against the phosphospecific amino acid, are important tools to explore the activation of serine, threonine or tyrosine containing proteins. An aberrant protein phosphorylation is a hallmark of human disease, and the enzymes, particularly protein kinases, which control protein phosphorylation are recognized as a major new drug target family.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: S
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité