Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Phosphoserine/threonine/tyrosine Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11995R
BOSSBS-11995REA 737 EUR InStock
BOSSBS-11995R
Anti-Phosphoserine/threonine/tyrosine Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Tyrosine-protein kinase that acts downstream of cell surface receptors and plays a role in the regulation of the actin cytoskeleton, microtubule assembly, cell attachment and cell spreading. Plays a role in FCER1 (high affinity immunoglobulin epsilon receptor)-mediated signaling in mast cells. Acts down-stream of the activated FCER1 receptor and the mast/stem cell growth factor receptor KIT. Plays a role in the regulation of mast cell degranulation. Plays a role in the regulation of cell differentiation and promotes neurite outgrowth in response to NGF signaling. Plays a role in cell scattering and cell migration in response to HGF-induced activation of EZR. Phosphorylates BCR and down-regulates BCR kinase activity. Phosphorylates HCLS1/HS1, PECAM1, STAT3 and TRIM28.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Phosphoserine/threonine/tyrosine
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité