Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Retinal S antigen/S-antigen Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11996R
BOSSBS-11996REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11996R
Anti-Retinal S antigen/S-antigen Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Plasmodium falciparum is a protozoan parasite that causes malaria. It exhibits considerable antigenic heterogeneity which may be a major problem in developing an effective vaccine against malaria. The S-antigen of Plasmodium falciparum is a highly diverse, heat stable protein that is located in the parasitophorous vacuole of the mature asexual intraerythrocytic parasite. The S-antigen gene consists of multiple alleles that originate from the same chromosome site. The amino acid sequence of each allele contains a large central section of tandemly arranged, nearly identical peptides that are specific to each allele. Thus, directed against the repeat region of a particular allele can be used to define the serotype of an S-antigen. Flanking the central repeat block are two short regions of non-repetitive sequence which occur in four different forms, each of which is utilized to define a single S-antigen family. Comparison of the four S-antigen families reveals t hat they differ considerably from each other with variation being most pronounced in the C-terminal-flanking region.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Retinal S antigen/S-antigen
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité