Anti-CHRM4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-11998R-CY5
BOSSBS-11998R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11998R-CY5
Anti-CHRM4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The muscarinic acetylcholine receptor mediates various cellular responses, including inhibition of adenylate cyclase, breakdown of phosphoinositides and modulation of potassium channels through the action of G proteins. Primary transducing effect is inhibition of adenylate cyclase.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CHRM4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité