Anti-PAX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1199R-CY5.5
BOSSBS-1199R-CY5.5EA 811 EUR InStock
BOSSBS-1199R-CY5.5
Anti-PAX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
This protein is a transcriptional activator. It may play a role in the formation of segmented structures of the embryo. May play an important role in the normal development of the vertebral column (By similarity).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PAX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité