Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SAPK3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12001R
BOSSBS-12001REA 737 EUR InStock
BOSSBS-12001R
Anti-SAPK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MAP (mitogen-activated protein) kinases play a significant role in many biological processes, including cell adhesion and spreading, cell differentiation and apoptosis. p38 alpha, p38 beta and p38 gamma, also known as MAPK14, MAPK11 and MAPK12, respectively, each contain one protein kinase domain and belong to the MAP kinase family. Expressed in different areas throughout the body with common expression patterns in heart, p38 proteins use magnesium as a cofactor to catalyze the ATP-dependent phosphorylation of target proteins. Via their catalytic activity, p38 alpha, p38 beta and p38 gamma are involved in a variety of events throughout the cell, including signal transduction pathways, cytokine production and cell proliferation and differentiation. The p38 proteins are subject to phosphoryation on Thr and Tyr residues, an event which is thought to activate the phosphorylated protein.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SAPK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité