Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NTR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12004R-A647
BOSSBS-12004R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12004R-A647
Anti-NTR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Neurotensin (NT) initiates an intracellular response by interacting with the G protein-coupled receptors NTR1 (NTS1 receptor, high affinity NTR) and NTR2 (NTS2 receptor, levocabastine-sensitive neurotensin receptor), and the type I receptor NTR3 (NTS3 receptor, sortilin-1, Gp95). NT has a wide distribution in regions of the brain and in peripheral tissues where NT receptors can contribute to hypotension, hyperglycemia, hypothermia, antinociception and regulation of intestinal motility and secretion. HL-60 cells express NTR1, which can couple to Gq, Gi/o, or Gs. Alternative splicing of rat NTR2 can generate a 5-transmembrane domain variant isoform that is co-expressed with the full-length NTR2 throughout the brain and spinal cord. NTR3 activation in the murine microglial cell line N11 induces MIP-2, MCP-1, IL-1beta and TNF?in an ERK1/2 and Akt kinase-dependent manner.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Neurotensin Receptor 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité