Anti-OMG Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-1200R
BOSSBS-1200REA 746 EUR InStock
BOSSBS-1200R
Anti-OMG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cell adhesion molecule contributing to the interactive process required for myelination in the central nervous system.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: OMG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité