Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MGLUR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12012R-A647
BOSSBS-12012R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12012R-A647
Anti-MGLUR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Glutamate receptors mediate most excitatory neurotransmission in the brain and play an important role in neural plasticity, neural development and neurodegeneration. Ionotropic glutamate receptors are categorized into NMDA receptors and kainate/AMPA receptors, both of which contain glutamate-gated, cation-specific ion channels. Kainate/AMPA receptors are co-localized with NMDA receptors in many synapses and consist of seven structurally related subunits designated GluR-1 to -7. The kainate/AMPA receptors are primarily responsible for the fast excitatory neuro-transmission by glutamate whereas the NMDA receptors are functionally characterized by a slow kinetic and a high permeability for Ca2+ ions. The NMDA receptors consist of five subunits: epsilion 1, 2, 3, 4 and one zeta subunit. The zeta subunit is expressed throughout the brainstem whereas the four epsilon subunits display limited distribution.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MGLUR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité