Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR88 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12017R-A750
BOSSBS-12017R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12017R-A750
Anti-GPR88 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
G protein-coupled receptors (GPRs), also known as seven transmembrane receptors, heptahelical receptors or 7TM receptors, comprise a superfamily of proteins that play a role in many different stimulus-response pathways. G protein coupled receptors translate extracellular signals into intracellular signals (G protein activation) and they respond to a variety of Signalling molecules, such as hormones and neurotransmitters. GPR88 (G protein-coupled receptor 88), also known as STRG, is a 384 amino acid multi-pass membrane protein that localizes to the cell membrane and belongs to the G protein coupled receptor family. Expressed exclusively in striatum, GPR88 functions as an orphan receptor that may be involved in Signalling pathways throughout the cell. Human GPR88 shares 95% sequence identity with its rat counterpart, suggesting a conserved role between species.

Type: Primary
Antigen: GPR88
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 64-170/384
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité