Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR125 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: Bioss
BS-12021R-PE
BOSSBS-12021R-PEEA 912 EUR InStock
BOSSBS-12021R-PE
Anti-GPR125 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
G protein-coupled receptors (GPRs), also known as seven transmembrane receptors, heptahelical receptors or 7TM receptors, comprise a superfamily of proteins that play a role in many different stimulus-response pathways. G protein coupled receptors translate extracellular signals into intracellular signals (G protein activation) and they respond to a variety of signaling molecules, such as hormones and neurotransmitters. GPR125 (G protein-coupled receptor 125), also known as PGR21 or TEM5L, is a 1,321 amino acid multi-pass membrane protein belonging to the G-protein coupled receptor 2 family and the LN-TM7 subfamily. Considered a novel orphan adhesion-type G-protein-coupled receptor, GPR125 has five leucine rich repeats (LRR), an immunoglobulin (Ig) domain and a GPS domain. GPR125 may play a functional role in choroidal and hippocampal response to brain injury. It is also suggested that GPR125 may be a marker for spermatogonial stem cells. Four isoforms of GPR125 exists due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100

Type: Primary
Antigen: GPR125
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité