Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR102 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12023R
BOSSBS-12023REA 719 EUR InStock
BOSSBS-12023R
Anti-GPR102 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Trace amines are endogenous molecules structurally related to classical biogenic amines that are linked to psychiatric conditions. A family of G-protein coupled receptors referred to as trace-amine-associated receptors (TAAR) are activated by trace amines and are present in very low levels in mammalian tissue. TaRs contain several structural features that are similar to the rhodopsin ∫-adrenergic receptor superfamily, including the positions of the seven transmembrane regions that provide common ligand-binding pockets as well as the short N- and C-terminal domains. TAAR proteins are potential targets for drugs of abuse, such as amphetamine and MDMA, as well as neuropsychiatric disorders including schizophrenia, depression, and attention deficit disorder.

WB(1:100-1000), FCM(1:20-100), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GPR102/TAAR8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité