Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPCR33 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-12030R-CY3
BOSSBS-12030R-CY3EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-12030R-CY3
Anti-GPCR33 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
GPRC6A (G protein-coupled receptor family C group 6 member A) is a 928 amino acid protein encoded by the mouse Gprc6a gene. GPRC6A is a member of the G protein-coupled receptor 3 family. This receptor is activated by both amino acids and extracellular concentration of calcium ions. The activity of GPRC6A is mediated by a G protein that activates a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. GPRC6A senses changes in the extracellular concentration of calcium ions, suggesting that it may mediate extracellular calcium-sensing responses in osteoblasts. Osteocalin stimulates the activity of GPRC6A in the presence of calcium. GPRC6A also acts as a receptor for amino acids, with a preference for basic amino acids such as L-Lys, L-Arg and L-ornithine. Its affinity for amino acids suggests that it may act as a regulatory component of the urea cycle. GPRC6A is expressed at high levels in liver, lung, spleen and heart, and at lower levels in kidney, skeletal muscle and brain.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GPCR6A/GPCR33
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité