Anti-General Receptor for phosphoinositides 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-12032R-A680
BOSSBS-12032R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12032R-A680
Anti-General Receptor for phosphoinositides 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Plays a role in intracellular trafficking and contributes to the macromolecular organization of group 1 metabotropic glutamate receptors (mGluRs) at synapses.
Type: Primary
Antigen: General Receptor for phosphoinositides 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 156-260/395
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité