Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRIK5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12033R-CY7
BOSSBS-12033R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12033R-CY7
Anti-GRIK5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Glutamate receptors mediate most excitatory neurotransmission in the brain and play an important role in neural plasticity, neural development and neurodegeneration. Ionotropic glutamate receptors are categorized into NMDA receptors and kainate/AMPA receptors, both of which contain glutamate-gated, cation-specific ion channels. Kainate/AMPA receptors are co-localized with NMDA receptors in many synapses and consist of the structurally related subunits GluR-1 to -7, KA1 and KA2. KA1 (also designated EEA1) and KA2 (also designated EEA2) form heteromeric receptors with GluR subunits when coexpressed, forming ion channels with various properties. The kainate/AMPA receptors are primarily responsible for the fast excitatory neuro-transmission by glutamate.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GRIK5/KA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité