Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GDE1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-12039R-CY3
BOSSBS-12039R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12039R-CY3
Anti-GDE1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
GDE1 is a 331 amino acid multi-pass membrane protein that localizes to both the membrane and the cytoplasm and contains one GDPD domain. Expressed in a wide variety of tissues, GDE1 uses magnesium as a cofactor to catalyze the conversion of 1-(sn-glycero-3-phospho)-1D-myo-inositol to myo-inositol and sn-glycerol 3-phosphate, an event that is modulated by G protein signaling pathways and provides a link between phosphoinositide metabolism and G protein signal transduction. The gene encoding GDE1 maps to human chromosome 16, which encodes over 900 genes and comprises nearly 3% of the human genome. The GAN gene is located on chromosome 16 and, with mutation, may lead to giant axonal neuropathy, a nervous system disorder characterized by increasing malfunction with growth. The rare disorder Rubinstein-Taybi syndrome is also associated with chromosome 16, as is Crohn's disease, which is a gastrointestinal inflammatory condition.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MIR16/GDE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité