Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UNCX Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12043R-A647
BOSSBS-12043R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12043R-A647
Anti-UNCX Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Members of the paired homeobox family play a role in regulating cell development and pattern formation during embryonic stages. UNCX (UNC homeobox), also known as UNCX4.1, is a 531 amino acid nuclear transcription factor involved in neurogenesis and somitogenesis. Containing one homeobox DNA-binding domain, UNCX belongs to the paired homeobox family and UNC4 subfamily. UNCX assists in the formation of connections between hypothalamic neurons and the pituitary, which is necessary for central neurons to deliver hormones into peripheral blood. UNCX also plays a role in maintaining differentiation of the axial skeleton and acts upstream of Pax-9. The gene encoding UNCX maps to human chromosome 7, which houses over 1,000 genes and comprises nearly 5% of the human genome. Chromosome 7 has been linked to Osteogenesis imperfecta, Pendred syndrome, Lissencephaly, Citrullinemia and Shwachman-Diamond syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UNCX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité