Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TWF2/PTK9L Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12044R
BOSSBS-12044REA 691 EUR InStock
BOSSBS-12044R
Anti-TWF2/PTK9L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Twinfilin-2 is a 349 amino acid protein that localizes to the perinuclear region of the cytoplasm, as well as to the cytoskeleton, and contains two ADF-H domains. Expressed ubiquitously, Twinfilin-2 functions as an Actin-binding protein that is able to both bind and sequester G-Actin and cap the barbed ends of Actin filaments, thereby inhibiting Actin polymerization and playing a role in Actin-related motile and morphological processes. Twinfilin-2 is subject to post-translational phosphorylation by PKC zeta. The gene encoding Twinfilin-2 maps to human chromosome 3, which houses over 1,100 genes, including a chemokine receptor (CKR) gene cluster and a variety of human cancer-related gene loci.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TWF2/PTK9L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité