Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CNNM3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-12045R-FITC
BOSSBS-12045R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12045R-FITC
Anti-CNNM3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Cyclin M3 is a 707 amino acid multi-pass membrane protein that shares weak sequence similarity with cyclin proteins, yet displays no cyclin-like function in vivo. Though ubiquitously expressed, Cyclin M3 is found at highest levels in kidney, brain, spleen and heart. Cyclin M3 is localized to the nucleus where it is likely a metal transporter. Cyclin M3 contains two CBS domains, which appear to bind ligands with an adenosyl group such as AMP, ATP and S-AdoMet and may play a regulatory role in sensitizing proteins to adenosyl-carrying ligands. There are three isoforms of Cyclin M3 that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CNNM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité